Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ Assay-Kit
Mit dem Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay-Kit und den Standards, die zwei einzigartige Farbstoffe für die Bindung großer und/oder stark strukturierter RNA und kleiner, degradierter RNA enthalten, erhalten Sie gebrauchsfertige Informationen zum Nachweis von RNA-Abbau. Zusammen ermöglichen diese Farbstoffe den Nachweis von RNA-Qualität und -Integrität.
Marke:  Invitrogen™ Q33221
177.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15840538
  • 202.00 € / 75 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay-Kit
RNA
75 Assays
75 assays
Kit
Qubit 4-Fluorometer, Qubit Flex-Fluorometer
Qubit
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2942304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberQ33221
Chargennummer2780659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberQ33221
Chargennummer2856019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog NumberQ33221
Chargennummer2550780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog NumberQ33221
Chargennummer2505994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog NumberQ33221
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ Assay-Kit > 75 Assays
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.