Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates
Perfect for fixed cells and tissue, ReadyProbes Reagent F-actin phalloidin conjugates offer clear visualization of actin filaments, making it perfect for cell biology, neuroscience, cancer research, and more.
Marke:  Invitrogen™ R37112
235.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15119325
  • 317.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet:
2 x 2,5 ml-Tropfflaschen
Beschreibung
Beschreibung
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 Phalloidin (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine Phalloidin (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
  • Die Lösung ist als raumtemperaturstabil konzipiert und wird in einer praktischen Tropfflasche geliefert: umdrehen und 2 Tropfen/ml abgeben, um Zellen zu färben
  • Hochaffine Färbung von F-Aktin mit überlegener Spezifität im Vergleich zu Antikörperverfahren
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung (Ex/Em: 540/565 nm)
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung: kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
  • Phalloidin ist ein bizyklisches Peptid, das häufig in bildgebenden Anwendungen zur selektiven Markierung von F-Aktin genutzt wird
  • Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin besitzt im Vergleich zur Antikörper-Färbung für die Actin-Markierung mehrere Vorteile, einschließlich praktisch identischer Bindungseigenschaften mit Actin von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, sowie eine niedrige nicht spezifische Bindung
  • Phalloidin bindet F-Aktin mit hoher Selektivität, während TRITC eine rot-orange Fluoreszenz unübertroffener Helligkeit und Photostabilität liefert.
  • Weist nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung auf, ermöglicht eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung
  • Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten
  • Vollständig kompatibel mit anderen fluoreszierenden Färbemitteln, die in Festzellanalysen verwendet werden, einschließlich Antikörpern, Farbstoffen für fixierte Zellen, fluoreszierenden Proteinen und Qdot™ Sonde
  • Validiertes und robustes Reagenz für die Untersuchung von Zytoskelett im Kontext der Differenzierung von Stammzellen, Krebsbiologie, als Marker in RNAi Bibliotheksscreens oder Zielmoleküle bei der Wirkstoffforschung
  • Kann direkt zu fixierten Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden
  • Für einige Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann eine Optimierung erforderlich sein: Fügen Sie in solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzu, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist
  • Wird durch Standard TRITC-Filter (Rhodamin/DiI/Cy3™/Alexa Fluor™ 546) erkannt
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot-Orange
540/565
Confocal Microscope, EVOS™, Floid™ Cell Imaging System, Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Floid™ Cell Imaging System
Fluoreszent
565
ActinRed™, ReadyProbes™
Fluorescent Dye
Zytoskelett
2 × 2,5 ml-Tropfflaschen
Bei ≤25 °C lagern.
TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat)
2 Tropfflasche(n)
ActinRed™ 555 ReadyProbes™ Reagent (Rhodamine phalloidin)
Flüssig
Fluoreszenzintensitätsmessung
Phalloidin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3021929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberR37112
Chargennummer2980691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberR37112
Chargennummer2836734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberR37112
Chargennummer2747512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2023 Catalog NumberR37112
Chargennummer2641890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberR37112
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates > 1 Kit