Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marke:  Cole-Parmer™ 6751E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12588686
  • 310.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fläschchen-Set 6751
  • Probenkapazität: 0,5 bis 4,0 ml
  • Ergibt ein vollständiges Fläschchen plus drei zusätzliche Abschnitte in der Mitte
  • Mit einem Impaktor aus Edelstahl, zwei Endstücken und vier Mittelzylindern aus Polycarbonat (6751C4)
  • Bestandteile einzeln lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Endstopfen
Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Cole-Parmer Gefrierschrank/Mühle
0.01 bis 0.13 oz.
Autoklavierbar
Edelstahl (440 C)
2 Pk.
0,5 bis 4 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets > Endstopfen