Learn More
Bohlender™ SICCO™ Duo 2 Handschuhbox mit antistatischer Transferkammer
Duo 2 Handschuhbox mit Transferkammer aus Aluminiumrahmen und statisch ableitenden Einsätzen aus Polycarbonat.
Marke: Bohlender™ V1715-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit statisch ableitenden Einsätzen aus Polycarbonat, Bodenplatte aus statisch ableitendem Polyethylen
- Vorder- und Rückseite mit je einer Tür, zwei Paar gegenüberliegende Handschuhanschlüsse mit je einem Paar Handschuhe Größe 9,75 aus statisch ableitendem EPDM
- Zwei Kabeldurchführungen (links unten)
- Transferkammer (rechts) mit zwei Türen, Außentür mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu verhindern
- Das Tablett wird beim Öffnen der Tür in den Arbeitsbereich gefahren, um das Herausnehmen eingesetzter Produkte zu erleichtern, und ist nur von einer Arbeitsplatzseite aus (vorne rechts) bedienbar.
- Arbeitsraum und Transferkammer mit zwei Schlauchverbindungsstücken für die Gasbefüllung und jeweils geeigneten Schläuchen (2 x 5-m-Schläuche für die Gasbefüllung aus PVC und 2 x 5-m-Belüftungsschläuche aus PE)
- Alle verwendeten Materialien können elektrostatische Aufladungen mittels eines rückseitig anschließbaren Erdungskabels ableiten (Anschlussgewinde M6)
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Hervorragende Rundumsicht
- Antirutsch-Gummifüße
- Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
- Große Frontöfffnung
- Verbindungsstücke für die Gasbefüllung und Belüftung einschließlich geeigneter Schläuche
- Transferkammer zum Einführen weiterer Produkte
Spezifikation
Aluminium | |
33 in. | |
845 mm | |
26 in. | |
665 mm | |
475 l | |
32 kg | |
33 in. | |
850 mm |
35 in. | |
890 mm | |
28 in. | |
710 mm | |
Duo 2 | |
71 lb. | |
47 in. | |
1200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Duo 2 Handschuhbox mit antistatischer Transferkammer > Handschuhfach Duo 2 mit Transferkammer; Material:Aluminium; Beschreibung:Duo 2; Tiefe außen (metrisch):890 mm; Höhe außen (metrisch):710 mm; Breite außen (metrisch):1200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur