Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates
Artikelnummer. p-200102227
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot-Orange
Anregungswellenlängenbereich:
495/518
540/565
Packungsgröße:
1 Stück
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 14879680
Marke: Invitrogen™ R37110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 x 2,5 ml-Tropfflaschen
Perfect for fixed cells and tissue, ReadyProbes Reagent F-actin phalloidin conjugates offer clear visualization of actin filaments, making it perfect for cell biology, neuroscience, cancer research, and more.
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 Phalloidin (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine Phalloidin (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
  • Formuliert als eine raumtemperaturstabile Lösung in Tropfflasche
  • Zum Erzielen einer optimal hellen und deutlichen Zellkerngegenfärbung 2 Tropfen pro ml zur Zellfärbung zugeben; in den meisten Fällen reichen 15 bis 30 Minuten Inkubationszeit
  • Hochaffine Färbung von F-Aktin mit überlegener Spezifität im Vergleich zu Antikörperverfahren
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung (Ex/Em: 495/518 nm
  • Kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren erforderlich
  • Phalloidin ist ein bizyklisches Peptid, das häufig in bildgebenden Anwendungen zur selektiven Markierung von F-Aktin genutzt wird
  • Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin besitzt im Vergleich zur Antikörper-Färbung für die Actin-Markierung mehrere Vorteile, einschließlich praktisch identischer Bindungseigenschaften mit Actin von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, sowie eine niedrige nicht spezifische Bindung
  • Phalloidin bindet F-Aktin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 488-Farbstoff eine grüne Fluoreszenz unübertroffener Helligkeit und Phototostabilität liefert.
  • Kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden
  • Es ist vollständig kompatibel mit anderen fluoreszierenden Färbemitteln, die in Festzellanalysen verwendet werden, einschließlich Antikörpern, Farbstoffen für fixierte Zellen, fluoreszierenden Proteinen und Qdot™ Sonden
  • Die Rolle des Zytoskeletts bei der Zellteilung und Zellmotilität macht es nicht nur für normale, sondern auch für bösartige Prozesse (ungeprüfte Proliferation und Invasivität) von zentraler Bedeutung; Zytoskelettkomponenten sind Ziele mehrerer Krebs- und entzündungshemmender Medikamente: Validiertes und robustes Reagenz für verwandte Studien
  • Kann direkt zu fixierten Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden
  • Nachweis erfolgt durch Standard-GFP- und FITC-Filter
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung 2× 2,5 ml Tropfflaschen
Bei ≤ 25 °C lagern.
Anregungswellenlängenbereich 495/518
Farbstofftyp Alexa Fluor™ 488
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Floid™ Zell-Bildgebungssystem, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Floid™ Zell-Bildgebungssystem
Menge 2 Tropfflasche(n)
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagent (AlexaFluor™ 488 phalloidin)
Emission 518
Form Flüssig
Produktlinie ActinGreen, ReadyProbes
Verfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Phalloidin
SubCellular Localization Zytoskelett