Learn More
Memmert™ IQ/OQ Dokument mit gerätebezogenen Werksdaten
Für einen frei wählbaren Temperaturwert
Marke:  Memmert™ WTB24D00125
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17130365
  • 1665.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst eine Temperaturverteilungsübersicht bei Memmert
  • Für 9 Messpunkte nach DIN 12876.2
Spezifikation
Spezifikation
WTB24
IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ Dokument mit gerätebezogenen Werksdaten > WTB24