Learn More
R&D Systems™ Reagent Additive 1
Heat-inactivated Normal Goat Serum, Diluted
Marke:  R&D Systems™ DY005
Artikelnummer. 30021375
  • 106.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
1 vial (21mL) of diluted, heat-inactivated normal goat serum. Add 250μL of Reagent Additive 1 per 10mL of 1X detection antibody or reagent diluent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
R&D Systems™ Reagent Additive 1 > 21mL