Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-Lösung, 10 %
Gefiltert und gebrauchsfertig
Marke: Invitrogen™ 15553027
153.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
UltraPure 10 % SDS-Lösung ist eine vorgemischte wässrige Lösung, die 10 % Natriumdodecylsulfat (SDS) enthält. SDS ist ein Proteindenaturierungsmittel, das bei der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Bestimmung des Molekulargewichts eingesetzt wird.
- Dient zur Dissoziation von Nukleinsäure-Protein-Komplexen in DNA-Extraktionsprotokollen, zur Unterbrechung von Zellmembranen und zur Vorbereitung von Vorhybridisierungs- und Hybridisierungslösungen
- Nachhaltige Verpackung
Analyse & Aufreinigung von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Reagenzien & Zubehör für allgemeine Aufreinigung von genomischer DNA, Aufreinigung von genomischer DNA, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flüssig | |
UltraPure™ | |
SDS |
SDS-Lösungon | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting, DNA-Extraktion | |
4 x 100 mL | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
445842-000 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
440661-000 | Analysenzertifikat | 10/04/2025 | |
440661-000 | Analysenzertifikat | 27/03/2025 | |
2451914 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15553027 |
2451910 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15553027 |