Learn More
Invitrogen™ BlueJuice™ Gel-Ladepuffer (10x)
Entwickelt für einfaches Beladen und Nachverfolgen von DNA-Proben in Agarose oder nativen Polyacrylamid-Gelen
Marke: Invitrogen™ 10816015
30.05 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: 3 Fläschchen BlueJuice™ Gel-Ladepuffer (10X), je 1 ml
Beschreibung
- Entwickelt für einfaches Beladen und Nachverfolgen von DNA-Proben in Agarose oder nativen Polyacrylamid-Gelen
- Die empfohlene Konzentration für alle DNA-Proben, die auf Agarose-Gelen laufen, ist 2X (ein Teil Puffer plus vier Teile Probe)
- Die empfohlene Konzentration für Acrylamidgele ist 1X
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 3 x 1 ml 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer Bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Bei längerer Lagerdauer bei –20 °C lagern. |
|
10X | |
Bromphenolblau | |
1 ml | |
BlueJuice™ | |
Raumtemperatur |
Probenladepuffer | |
Agarose | |
Gel-Ladepuffer | |
Agarose-Gele | |
3 x 1 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen