Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher mit erhabener Graduierung sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen. Der Auslauf ist so konzipiert, dass er korrekt und präzise funktioniert; unerwünschtes Tropfen ist praktisch ausgeschlossen.
Marke: Vitlab™ 442941
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Transparent | |
1000 ml | |
170 mm | |
Messbecher | |
Ja | |
Erhöhte Skala |
116 mm | |
PP (Polypropylen) | |
6/Packung | |
Ja | |
DIN EN 285 |