Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala
Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher mit erhabener Graduierung sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen. Der Auslauf ist so konzipiert, dass er korrekt und präzise funktioniert; unerwünschtes Tropfen ist praktisch ausgeschlossen.
2.80 € - 177.00 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | PP (Polypropylen) |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10139110
|
Vitlab™
441941 |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11867890
|
Vitlab™
441941 |
500 ml |
57.85 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10261441
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10504522
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml |
41.25 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10455391
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10681412
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml |
82.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10036892
|
Vitlab™
444941 |
3000 ml |
114.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10528071
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10332422
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml |
177.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Specifications
Transparent | |
Messbecher | |
Ja | |
Erhöhte Skala |
PP (Polypropylen) | |
Ja | |
DIN EN 285 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.