Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Geprägt
Beschreibung
- Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gut ablesbar |
Außendurchmesser (metrisch) | 120 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Polypropylen |
Außenhöhe (metrisch) | 147 mm |
Schritten | 100 ml |
Menge | 6/Pckg. |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur