Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau Artikelnummer.: 10174634
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Artikelnummer. 10174634 Alle ansehen Bürkle Produkte
5000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 10174634
Marke: Buerkle™ 71045000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus praktisch unzerstörbarem und hochtransparentem Polypropylen. Buerkle™ Graduierte Messbecher aus Kunststoff mit Griff
  • Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C 
  • Suitable for foodstuff
  • Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 160 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 210 mm
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 270 mm
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Yes
Scale Blue Graduated Scale
Name des Produkts
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau >