Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Artikelnummer.: 10084810
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10084810
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Artikelnummer. 10084810
Marke: Thermo Scientific™ 12011000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzises und effizientes Ausgießen mit den Messbechern mit niedriger Form mit einer Ausgießöffnung und leicht ablesbaren Siebdruck-Graduierungen.
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
  • Mit Rippen für leichtes Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Autoklavierbar/graduiert
  • Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PP, 1.000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Graduierungsbereich 100 bis 1000 ml
Schritten 50 mL
Menge 3 Stück/Packung; 12 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale 100 ml bis 1000 ml in Schritten von 50 ml
Modell Griffin niedrige Form
ACT Label Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7365096010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Chargennummer7376999010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Chargennummer7342219010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Chargennummer7400904010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog Number1201-1000
Chargennummer7402257010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/11/2022 Catalog Number1201-1000
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung >