Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Marke:  VITLAB™ 614081
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10128401
  • 47.05 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
1000 mL
147 mm
6/Packung
Becher
Ja
Gegossene und gedruckte graduierte Skala
120 mm
Polypropylen
100 mL
125 °C
Autoklavierbar
ISO 7056
Griffin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen > Fassungsvermögen:1000mL; Durchmesser:120mm; Höhe:147mm