Learn More
Azlon™ geradwandige Messbecher Artikelnummer.: 10349324
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ geradwandige Messbecher
Artikelnummer. 10349324
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 10349324
Marke: Azlon BDA240P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
  • Quadratische Form, mit Rand und großem Ausguss
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 127 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 127 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für allgemeine Laborarbeiten
Höhe (metrisch) 126 mm
Schritten 100 mL
Menge 5/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ geradwandige Messbecher >