Learn More
Aalborg™ Untergestell aus Edelstahl
Der Aalborg™ Edelstahl-Stützrahmen für den 150 mm Flügelrad-Messer ist für den Einsatz mit Einzelrohr-Durchflussmessern vorgesehen, die mit eingebauten Ventilen erhältlich sind.
Marke: Aalborg™ P11S2-VA0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Platteneinbau
- Rahmen für P-Messgeräte
Spezifikation
P-Meter mit Einzelschlauch | |
Untergestell | |
150 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Untergestell aus Edelstahl > Breite (metrisch): 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur