Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit (HS) und breitem Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Die Qubit 1X dsDNA HS und BR Assay-Kits sind äußerst selektiv für dsDNA gegenüber RNA und bieten einfach zu verwendende Formulierungen für die genaue Quantifizierung von dsDNA in 100- und 500-Assay-Formaten. Lambda-Standards liefern ausreichend Material für bis zu 500 Proben.
Marke:  Invitrogen™ Q33265
105.64 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17194104
  • 139.00 € / 67 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 x dsDNA, breites Spektrum
Qubit 4 und Qubit Flex-Fluorometer
100 Reaktionen
Qubit
Dieses Assay-Kit wird in zwei Teilen geliefert.
• Die Qubit™ 1x dsDNA BR-Arbeitslösung wird bei Umgebungstemperatur geliefert
• Qubit 1x dsDNA BR-Lambda-Standards werden auf Nasseis geliefert.
Fluoreszenz
Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall
4 bis 4000 ng
100 assays
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Technical Notes
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit (HS) und breitem Bereich (BR) > Qubit™ 1x dsDNA BR Assay-Kit, 100 Assays