Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Für eine einfache und genaue dsDNA-Quantifizierung ermöglichen die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR-Assays bis zu 1.000 fluoreszenzbasierte Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
Marke:  Invitrogen™ Q33232
436.24 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15870210
  • 574.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Quant-iT 1X dsDNA HS (High-Sensitivity) und Quant-iT 1X dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kits können Sie die DNA-Quantifizierung einfach und präzise in einer gebrauchsfertigen 1X-Formulierung vornehmen. Beide Kits bieten eine gebrauchsfertige Arbeitslösung. Laden Sie einfach Ihre Probe, geben Sie die Qubit 1X dsDNA HS- oder BR-Arbeitslösung hinzu und messen Sie die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät.
Die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über RNA hochselektiv und bieten eine genaue und präzise Methode zur Quantifizierung von dsDNA-Proben. Um den Assay durchzuführen, verdünnen Sie Ihre Probe (ein beliebiges Volumen von 1 bis 20 µl ist akzeptabel) in die bereitgestellte 1X-Arbeitslösung und messen Sie dann die Konzentration mit einem Fluoreszenzplatten-Lesegerät.
Das Quant-iT 1X dsDNA HS Assay-Kit ist für anfängliche Probenkonzentrationen von 10 pg/µl bis 100 ng/µl genau und bietet einen Kern-Nachweisbereich von 0,2 ng bis 100 ng DNA im Assay-Röhrchen. Das Quant-iT 1X dsDNA BR Assay-Kit ist für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 200 pg/µl bis 4000 ng/µl (je nach Probenvolumen) genau und bietet einen Nachweisbereich von 4 bis 4000 ng DNA.
Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Proteine beeinflussen den Assay nicht. Die „1X“ dsDNA Assay-Kits bieten Reagenz und Puffer in einer gebrauchsfertigen Formulierung und sind für dsDNA über ssDNA, RNA und Protein hochselektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x dsDNA, hohe Empfindlichkeit
Kit
Mikrotiterplatten-Lesegerät
0,2 bis 100 ng
1000 assays
Fluoreszenz
DNA
Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall
Quant-iT
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberQ33232
Chargennummer3021926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberQ33232
Chargennummer2983230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog NumberQ33232
Chargennummer2971019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberQ33232
Chargennummer2925592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog NumberQ33232
Name des Produkts
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR) > 1000 Assays