Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit (HS) und breitem Bereich (BR)
Description
Mit den Qubit 1x dsDNA-HS (High Sensitivity)- und Qubit 1x dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kits erzielen Sie eine einfache, präzise und genaue dsDNA-Quantifizierung. Die 1x-Formulierung bietet eine gebrauchsfertige Arbeitslösung, die eine einfache dsDNA-Probenquantifizierung auf Qubit Fluorometern ermöglicht. Diese Assays sind für dsDNA über ssDNA, RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien sind gut verträglich.
Qubit 1x dsDNA-HS Assay-Kit
Das Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung empfindlicher DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 5 pg/µl bis 120 ng/µl konzipiert und bietet 0,1−120 ng Nachweisbereich.
Qubit 1x dsDNA-BR-Assay-Kit
Das für den Einsatz mit Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometern entwickelte Qubit dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit genau für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 0,2 bis 4.000 ng/µl ausgelegt und bietet 4 bis 4.000 ng Nachweisbereich.
Hinweise
• Qubit 1x dsDNA HS ist mit den Fluorometern Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4 und Qubit Flex verwendbar
• Qubit 1x dsDNA BR ist für den Einsatz mit Qubit 4 und Qubit Flex Fluorometern vorgesehen
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 x 200 μl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Specifications
Specifications
| Assay | 1X dsDNA, hohe Empfindlichkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Qubit 2.0, 3, 4 und Flex Fluorometer |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Bestimmungsbereich | 0,1 bis 120 ng |
| Produktlinie | Qubit |
| Menge | 100 Assays |
| Versandbedingung | Nasseis |