Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit (HS) und breitem Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Die Qubit 1X dsDNA HS und BR Assay-Kits sind äußerst selektiv für dsDNA gegenüber RNA und bieten einfach zu verwendende Formulierungen für die genaue Quantifizierung von dsDNA in 100- und 500-Assay-Formaten. Lambda-Standards liefern ausreichend Material für bis zu 500 Proben.
Marke:  Invitrogen™ Q33230
105.64 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15850210
  • 139.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Qubit 1x dsDNA-HS (High Sensitivity)- und Qubit 1x dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kits erzielen Sie eine einfache, präzise und genaue dsDNA-Quantifizierung. Die 1x-Formulierung bietet eine gebrauchsfertige Arbeitslösung, die eine einfache dsDNA-Probenquantifizierung auf Qubit Fluorometern ermöglicht. Diese Assays sind für dsDNA über ssDNA, RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien sind gut verträglich.
Die für den Einsatz mit Qubit Fluorometern konzipierten Qubit 1x dsDNA-HS und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über einzelsträngige DNA (ssDNA), RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits bieten eine gebrauchsfertige Arbeitslösung und DNA-Standards. Zum Durchführen des Assays einfach Ihre Probe (ein beliebiges Volumen von 1–20 µl reicht aus) mit der bereitgestellten 1x-Arbeitslösung verdünnen und anschließend die Konzentration mit einem Qubit Fluorometer ablesen.
Qubit 1x dsDNA-HS Assay-Kit
Das Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung empfindlicher DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 5 pg/µl bis 120 ng/µl konzipiert und bietet 0,1−120 ng Nachweisbereich.
Qubit 1x dsDNA-BR-Assay-Kit
Das für den Einsatz mit Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometern entwickelte Qubit dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit genau für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 0,2 bis 4.000 ng/µl ausgelegt und bietet 4 bis 4.000 ng Nachweisbereich.
Hinweise
• Qubit 1x dsDNA HS ist mit den Fluorometern Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4 und Qubit Flex verwendbar
• Qubit 1x dsDNA BR ist für den Einsatz mit Qubit 4 und Qubit Flex Fluorometern vorgesehen
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8  x 200 μl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1X dsDNA, hohe Empfindlichkeit
Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall
0,1 bis 120 ng
100 assays
Qubit 2.0, 3, 4 und Flex Fluorometer
100 Reaktionen
Qubit
Nasseis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberQ33230
Chargennummer2980686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Catalog NumberQ33230
Chargennummer2929986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberQ33230
Chargennummer2901558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberQ33230
Chargennummer2860821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberQ33230
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit (HS) und breitem Bereich (BR) > 100 Assays