Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss
Garantiert inert und rissfrei. Das Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss kann bei bis zu 280° C verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 012.1108
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10581242
  • 18.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Dickwandig
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Weiß
8 ml
PTFE-Reagenzglasgestelle
Autoklavierbar
Schraube
Nein
PTFE
Weiß
PTFE
1
Rund
12 mm
Zentrifugenröhrchen
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss > Kapazität: 8 ml