Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 610011
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777787
  • 142.71 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
  • Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
  • Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fülllösung für pHuture pH-Elektroden
Fülllösungen für pH-Elektroden
Flasche
Verwenden Sie mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden nur die ROSS Fülllösung (810007), um eine Beschädigung der ROSS Elektroden zu vermeiden.
Befüllung
60 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAO1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number610011
ChargennummerAT1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog Number610011
ChargennummerAX1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2022 Catalog Number610011
ChargennummerZR1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2021 Catalog Number610011
ChargennummerYY1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2020 Catalog Number610011
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden > Fülllösung für pHuture pH-Elektroden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.