Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 900004
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
- Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
- Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
Spezifikation
Standard-, Spezial-, PerpHecT Ag/AgCl- und Single-Junction Refillable Green pH-Elektroden im Anwendungsbereich von Proben mit geringer Ionenstärke | |
Fülllösungen für pH-Elektroden | |
60 mL |
Verwenden Sie mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden nur die ROSS Fülllösung (810007), um eine Beschädigung der ROSS Elektroden zu vermeiden. | |
Befüllung |
Sicherheit und Handhabung
- Reference Electrode Filling Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: triton-X, silver nitrate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.