Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 510011
Descripción
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
- Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
- Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
Especificaciones
Fülllösung für No-Cal-pH-Elektroden | |
Fülllösungen für pH-Elektroden | |
Flasche |
Verwenden Sie mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden nur die ROSS Fülllösung (810007), um eine Beschädigung der ROSS Elektroden zu vermeiden. | |
Befüllung | |
60 mL |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Seguridad y manipulación
- Reference Filling Solution
Palabra de advertencia
- Achtung
Clasificación
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.