Learn More
Cytiva AcroPak™ 300 Kapsel mit PTFE-Membran
Die AcroPak 300 Kapsel bietet eine breite chemische Kompatibilität mit PTFE-Membran und Polypropylengehäuse.
Marke: Cytiva 12085
Beschreibung
- Lüftungsanwendungen mit hoher Luftdurchflussrate
- Bietet eine breite chemische Kompatibilität mit PTFE-Membran und Polypropylengehäuse; auf 100 % Integrität getestet für ein hohes Maß an Sicherheit
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PTFE | |
Unsteril | |
100/Packung |
0,2 μm | |
280 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |