Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss
Artikelnummer. p-8007746 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
13 ml
17 ml
45 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10417172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiert inert und rissfrei. Das Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss kann bei bis zu 280° C verwendet werden.
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Dickwandig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussfarbe Weiß
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 13 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit PTFE-Reagenzglasgestelle
Anzahl pro Packung 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen