Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Marke: Invitrogen™ PS0121
705.50 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst vier Sätze Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz. Hinweis: Für 115 V AC-Modelle (normalerweise in Nordamerika und Japan verwendet) siehe Kat.- Nr. PS0120.
Merkmale:
- LCD-Touchscreen-Display und Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Menüaufforderungen zur einfachen Verwendung mit der Hand oder dem Stift
- Fortschrittliches UI/UX-Design in Kombination mit 4,3-Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung für Anwenderfreundlichkeit und Komfort bei der Überwachung des Laufverlaufs
- Maximale Ausgangsleistung von 300 V, 500 mA und 120 W
- Ideal für Anwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und native PAGE
- Vier Sätze von Ausgangsklemmen ermöglichen den Betrieb mehrerer Elektrophorese-Einheiten
- Mit den aufklappbaren Füßen kann der Blickwinkel des Bildschirms geändert werden
- Stabile Polyurethanfüße und stapelbares Gehäuse ermöglichen das Stapeln von Netzteilen
- Zu den Betriebsmodi gehören Konstantspannung, Konstantstrom oder Konstantleistung
- Vollständig programmierbare Stromversorgung für Programme mit konstanter Spannung, Strom oder Leistung
- Sie können entweder eine benutzerdefinierte Methode programmieren (bis zu 100 benutzerdefinierte Methoden, 20 Schritte pro Methode, 999 Minuten pro Schritt) oder eine von mehreren vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden auswählen
- Vom Benutzer einstellbare Geräteeinstellungen wie Lautstärke des Signaltons, Bildschirmhelligkeit und Dauer des Ruhemodus
- Zu den automatischen Sicherheitsmerkmalen gehören die Erkennung von Leerlaufbelastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Lastwechsel und Erdleckage
Spezifikation
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst das Netzteil und eine Kurzanleitung. | |
Gelelektrophorese | |
500 mA | |
230 VAC | |
Raumtemperatur | |
120 W |
PowerEase Touch 120W | |
DNA/RNA-Elektrophorese, SDS-PAGE und Native PAGE | |
PowerEase™ | |
1 each | |
230 VAC |