Learn More
Invitrogen™ CSM Media for Mav203 Yeast Cells
Ein speziell entwickeltes Medium zum Ansetzen von Agarplatten, die das Wachstum von Saccharomyces cerevisae-MaV203-Zellen ermöglichen
Marke: Invitrogen™ A13292
236.36 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die CSM Medien für Mav203-Hefezellen sind speziell entwickelte Medien für die Herstellung von Agarplatten, die das Wachstum von Saccharomyces cerevisae MaV203-Zellen ermöglichen. Dieses Produkt wird mit ausreichend Reagenzien geliefert, um 2 Liter feste Medien mit den folgenden Komponenten pro Liter zuzubereiten:- CSM (ohne Tryptophan): 0,74 g
- Hefe-Stickstoff-Basis: 6,66 g
- Ammoniumsulfat: 5 g
- Glucose: 20 g
- Agar: 20 g
Kompatibel mit allen MaV203-Anwendungen
Die CSM Medien sind für das GeneArt™ High-Order Gen-Assemblierungssystem optimiert, einschließlich der Rückgewinnung für Transformationen von Vektoren, nachdem sie mit der GeneArt™ High-Order Vektorkonversionskassette an Hefe angepasst wurden. Das Medium kann auch für das Wachstum von MaV203-fähigen Hefezellen verwendet werden, sowohl für Bibliotheken als auch für Unterklonierungen (Kat.-Nr. 11281-011 und 11445-012).
Plattenvorbereitungsprotokoll
Verwenden Sie pro Liter einen Beutel CSM -Trypton-Agar-Hefemedium minus Glucose und eine Flasche 20%iger Glucose. Lösen Sie den Inhalt des Beutels in 900 ml destilliertem Wasser auf, und autoklavieren Sie ihn für 20 Minuten im Flüssigkeitszyklus. Lassen Sie die Lösung auf 55 °C abkühlen, und fügen Sie dann eine Flasche 20%ige Glukose (100 ml) hinzu. Gut mischen und in Platten gießen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
CSM-Medium für MaV203-Hefezellen verfügt über genügend Reagenzien, um zwei Liter Agarmedien vorzubereiten. Das Produkt enthält zwei Beutel mit vorgemischtem Pulver und zwei 100 ml-Flaschen mit filtersterilisierter 20%iger Glucose. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
|
CSM-Medium | |
Mikrobiologische Medien | |
S. cerevisiae | |
Optimiert für die Verwendung mit dem GENEART™ High-Order Gen-Assemblierungssystem, A13285 | |
2 L | |
MaV203. |
Flüssig, Pulver | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
Agarplatten | |
GeneArt™ | |
Raumtemperatur |