Learn More
Kartell™ Kühlboxen aus Polystyrol
Lagern und transportieren Sie die Proben in einer thermisch isolierten, ungiftigen Box. Kartell™ quadratische Frigo-Boxen sind durch eine Polyurethan-Isolierung und eine stoßfeste Polystyrol-Zusammensetzung absolut lebensmittelsicher.
Marke: Kartell™ 0370600
Beschreibung
- Tiefkühlbehälter
- Aus schlagfestem thermoplastischem Material
- Thermisch isoliert mit einer Polyurethan-Isolierung
- Ungiftig und daher 100%ig lebensmittelsicher
Spezifikation
380 mm | |
430 mm | |
Polystyrol | |
32 l |
260 mm | |
260 x 430 x 380 mm | |
Frigo-Box |