Learn More
Fisherbrand™ Isotherme Eisschale
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11324085 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
1 l
9 l
Farbe:
Grün
Rot
Abmessungen (L x B x H):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Produktkod. 11324085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Langlebige Konstruktion mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Fisherbrand™ IsoThermal Eiswannen sind optimale Kühlbehälter für extrem kalte Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Eis und Eisbrei. Praktisch und anwenderfreundlich; die Deckel lassen sich sicher unter den Behälter stecken. In drei farbcodierten Größen lieferbar.
Ideale Behälter für extrem kalte Umgebungen
  • Starres, einfach geformtes Polyurethan bietet hohe Haltbarkeit und Stabilität beim Kühlen von Proben
  • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
  • Der eng anliegende Deckel hält die Verdunstung auf einem Minimum und verfügt über einen komfortablen, eingelassenen Knopf
  • Behälter schwitzen oder lecken nicht und brechen oder verformen sich bei normalem Gebrauch nicht
  • Widersteht Temperaturen von -80 bis +95°C
Praktisches, anwenderfreundliches Design
  • Deckel passt bequem unter den Eimer, weil sie miteinander verbunden werden können
  • Geformte Griffe sorgen für sichere Handhabung und Transport
  • Präziser Ausguss für einfaches Entleeren
  • Konisches Design für einfaches Stapeln
  • Farbcodierung (grün, blau, rot) für einfache Organisation und Identifizierung
Specifikationer
Höhe (metrisch) 11.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 in.
Länge (metrisch) 26.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 1.1 in.
Breite (metrisch) 267 mm
Breite (angloamerikanisch) 7.7 in.
Abmessungen (L x B x H) 26,7 x 19,55 x 11,4 cm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.3 gal.
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw.
Material Polyurethan
Typ Eisschale
Farbe Grün
Kapazität (metrisch) 1 l
Aufnahmevermögen Ice (1 L)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Temperaturregelung Refrigerated
Temperaturbereich -80 °C bis +95 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.