Learn More
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, der Kühlraten von fast genau -1 °C/min erzielt, um Zellen in Röhrchen von 1 bis 5 ml Volumen einzufrieren.
Marke: Thermo Scientific™ 5100-0001
142.45 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, um Zellen in Röhrchen mit einem Füllgehalt von 1 bis 5 ml einzufrieren. Das anwenderfreundliche System eignet sich für Kühlraten von fast genau -1 °C/Minute, der optimalen Geschwindigkeit für die Konservierung von Zellen. Fasst 12 bis 18 Röhrchen und ein Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
Polycarbonat-Behälter mit einem blauen Deckel aus Polyethylen hoher Dichte. Grauer Röhrchenhalter aus Polyethylen hoher Dichte, Schaumstoffeinsatz.
- Aufnahme von 12 bis 18 Röhrchen und Profilhöhe von 86 bzw. 151 mm (3-7/16 bis 5-5/16 in.) – spart während des Abkühlens wertvollen Platz im Tiefkühllagergerät
- Der Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
- Ersetzt unzuverlässige, improvisierte Styroporbehälter
- Anwenderfreundlich — Es werden lediglich 100 % Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät benötigt.
- Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Auslaufen, keine Ablösung von Etiketten und keine Auswirkung auf die handschriftlichen Informationen auf den Kryoröhrchen
Bestellinformationen:
Die Behälter verfügen über einen Verschluss mit einem Durchmesser von 120 mm (4,75 in.)
Im Lieferumfang enthalten:
Erfordert:
Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät
Specifications
86 mm | |
Polycarbonat | |
Durchsichtiger/blauer Deckel | |
18 (1,0 bis 2 ml-Röhrchen) |
117 mm | |
Gefrierbehälter | |
2 mL | |
-1 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7401656010 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5100-0001 |
7403420010 | Konformitätsbescheinigung | 30/12/2022 | 5100-0001 |
7403047010 | Konformitätsbescheinigung | 14/12/2022 | 5100-0001 |
7399727010 | Konformitätsbescheinigung | 03/11/2022 | 5100-0001 |
7398124010 | Konformitätsbescheinigung | 19/10/2022 | 5100-0001 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.