Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die freistehende Basis verhindert das Kippen und versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten. Deckel mit Schraubverschluss separat erhältlich.
Marke: BRAND™ 780760
104.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen (PP)
- Steril
- Betriebstemperatur: -196 bis 121 °C AutoklavierbarNach DIN EN 285
Spezifikation
DIN EN 285 | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
Für Zentrifuge | |
Mit Basis | |
–196 bis 121 °C | |
17,000 G |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Lagerung von medizinischem Zubehör wie Seren und Blutproben sowie Probenerwärmung, Zentrifugation usw. | |
47 mm | |
1000 | |
Ja | |
11 mm |