Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Selbststehende Röhrchen
Marke: Axygen™ ST-050-SS
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
Spezifikation
Schraubverschluss | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Nein | |
Konisch |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
500/Packung | |
Unsteril | |
Nicht enthalten | |
20000 x g |