Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Marke: Labcon 3640-870-000-9
42.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Ohne Verschluss | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
0,5 ml | |
Unsteril | |
Nein | |
20.000 RZB |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 ml | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Not Included | |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml > Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen; 500 Röhrchen pro Beutel/10 Beutel pro Karton; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur