Learn More
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11509944 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1,5 ml
2 ml
Bodenform:
Freistehend
Konisch
Ohne Umrandung
Stehrand
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt)
Schraubverschluss und O-Ring, angebracht
Schraubverschluss und O-Ring, nicht befestigt
Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht
Verpackung:
50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit
50 Röhrchen mit befestigten Kappen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton; 500 Kappen/Beutel/Einheit
500/Packung
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 11509944
Marke: Thermo Scientific™ 3472
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diese Röhrchen, die in konischen und freistehenden Ausführungen erhältlich sind, wenn Sie eine sichere, kurzfristige Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen suchen.
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss verfügen über ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Nicht steril frei von Rnase/DNase, DNA, Pyrogenen & Endotoxinen.
Elektronenstrahl-sterilisiert frei von Rnase/Dnase, DNA, Pyrogenen, Endotoxinen, ATP, PCR Inhibitoren.
Verpackung geeignet für eine breite Palette an Anforderungen. Die Röhrchen werden mit und ohne Kappen verpackt, die Kappen werden angebracht oder nicht angebracht, in einem einzigen Beutel verpackt und auf Anfrage ist eine Doppelbeutelfunktion für Reinraumumgebungen erhältlich.
100 % reines Polypropylen-Harz, speziell für hohe Klarheit und biologische Anwendungen ausgewählt.
O-Ring-Design , Dicke und Materialauswahl wurden optimiert, um Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturfähigkeit zu bieten. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Geeignet für automatisierte Systeme. Egal ob ein Automat zum Befüllen, Verschließen oder Beschriften verwendet wird, das Produkt ist so ausgelegt, dass es den hohen Drehmomenten und Drücken im Zusammenhang mit der Automatisierung standhält. Das Produktdesign trägt zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Automatisierung bei, z. B.: Spalten und Risse, Stauung des Wendelförderers, übermäßiges Festziehen oder Überdrehen der Verschlusskappen sowie Verkanten.
Volumen von 0,5, 1,5 und 2,0 ml.
Röhrchenfarbe Zur Auswahl stehen die Optionen „Ultrahohe Transparenz“, „Natur“ oder „Bernsteinfarben“, die einen UV-Schutz von 1,22 % Transmission zwischen 220 nm und 500 nm bieten
Standard- oder angehängte Verschlüsse, alle in verschiedensten Farben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite zu Verschlüssen.
Gerändelte Röhrchen ermöglichen, Röhrchen für das einhändige Handling in Spezialgestellen zu verschließen.
Nicht gerändelte Röhrchen sind ideal für Automatisierung und Beschriftung, die Röhrchen sind glatt und ohne jegliche Interferenzen durch Beschriftungen.
Mit Rand oder mit Standrahmen können sie eigenständig ohne Gestelle aufrecht stehen.
Konische Röhrchen benötigen ein Gestell, um sie in aufrechter Position zu halten.
Die Merkmale geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung sowie geringe Enzyminhibition hängen von der   Harzauswahl ab.
Der RZB-Bereich reicht von 18.000 bis 25.000 x g
Der Temperaturbereich reicht von -80 ° bis +95 °C. Kurzfristige Lagerung bei -80 °C, -20 °C, Trockeneis und Nasseis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2. Geeignet für Schockgefrieren in LN2.
Wasserbad bis +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,5 mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Enthält Knurl
Verpackung 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel
Temperaturbereich (metrisch) Kühllagerung:-80 °C bis +95 °CFlüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2
Reinigungsnachweise Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren
Bindungseigenschaft Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition
Max. Drehmoment Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubkappe mit O-Ring (nicht befestigt)
Fit for Purpose PCR-fähig
Bodenform Stehrand
Max. RZB Gehäuse 18000xG
Produkttyp Screw-cap Microtube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen