Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die freistehende Basis verhindert das Kippen und versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten. Deckel mit Schraubverschluss separat erhältlich.
130.00 € - 138.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Höhe (metrisch) | 44 mm |
Anzahl pro Packung | 1000 |
Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10572774
|
BRAND™
780764 |
2 ml | Ohne Sockel |
138.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10043363
|
BRAND™
780761 |
1.5 ml | Mit Basis |
138.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10413675
|
BRAND™
780762 |
1.5 ml | Ohne Sockel |
138.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10399113
|
BRAND™
780760 |
0.5 ml | Mit Basis |
130.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen (PP)
- Steril
- Betriebstemperatur: -196 bis 121 °C AutoklavierbarNach DIN EN 285
Spezifikation
Polypropylen | |
1000 | |
13 mm |
44 mm | |
–196 bis 121 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen