Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorbuttersäure (HFBA)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbuttersäure (HFBA) wird gemäß strengen Spezifikationen hergestellt und geprüft, um eine hervorragende Leistung als Ionenpaar-bildendes Mittel bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
- Typischer Reinheitsgrad liegt bei 99,7 % GC; < 0,1 % Wasser
- Sequenzierungsreagenz für den klassischen und automatisierten Abbau von Peptiden und Proteinen nach dem Edman-Verfahren
- Dichte: 1,645
- B.P. 120 °C
- Verpackt unter Stickstoff in bernsteinfarbenen Glasampullen oder Flaschen
- Transparente, farblose Flüssigkeit
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menütext | Heptafluorbuttersäure (HFBA) |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Ionenkopplungsreagenz |
| Menge | 10 x 1 ml |
| Zusammensetzung | 99,5 % HFBA |
| Produktlinie | Pierce |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P315-Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: heptafluorobutanoicacid