Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065589
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Blau | |
OSHA 1910,147 | |
13.96 in | |
354.58 mm | |
76.20 x 405.10 x 363.50 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
363,5 mm | |
Je 1 | |
405,1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUE | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
0.38 in. | |
9,7 mm | |
405,10 x 363,50 mm | |
14.31 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
15.95 in. |