Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marca: Brady™ 065596
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Especificaciones
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Grün | |
OSHA 1910,147 | |
5.2 in. | |
50.80 x 184.80 x 141.70 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
132,3 mm | |
Je 1 | |
184,8 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 GREEN | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
132.08 mm | |
184,80 x 141,70 mm | |
5.58 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
7.28 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Grün; Breite:184,8mm; Höhe:132,3mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur