Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065595
Description
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Specifications
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Grün | |
OSHA 1910,147 | |
2.78 in | |
35.90 x 120.10 x 80 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
80 mm | |
Je 1 | |
120,1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
70.61 mm | |
120,10 x 80,00 mm | |
3.15 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
4.72 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.