missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Sauerstoffsensor, optisch FDO™ 925 -3 .

Das FDO™ 925 ist durch seine kompakte Größe besonders für Labor und Verarbeitung geeignet

Marke:  WTW™ 201301

1110.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 11785174

  • 1140.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das FDO™ 925 ist durch seine kompakte Größe besonders für Labor und Prozess geeignet. Die strömungsfreie, leicht zu reinigende, abgeschrägte Membran ermöglicht den Einsatz in Behältern mit geringen Probenvolumina. Die Kabel sind mit Kevlar™ verstärkt und in verschiedenen Längen erhältlich, sie gewährleisten sichere Messungen in tiefen Seen oder sintflutartigen Flüssen. In Abwasserbehandlungsanlagen glänzt das FDO™ 925 glänzt sowohl bei BSB-Messungen in der Karlsruher Flasche als auch bei der Überwachung stationärer Messsysteme. In Verbindung mit der AutoRead-Funktion (überwacht die Stabilität des Sensorsignals) der MultiLine™-Geräte kann dessen Ansprechzeit an die des Online-Sensors FDO™ 700 IQ angepasst werden, was vergleichbare Messwerte gewährleistet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

± 0,5 % des Werts
DO
0 bis 50 °C
15,3 mm
Für den Einsatz in Feld- und Laboranwendungen mit schnell reagierender abgeschrägter Membran
3 m
0,0 bis 200 %
3 m langes Kabel
140 mm
0,00 bis 20 mg/l
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Sauerstoffsensor, optisch FDO™ 925 -3 . > Kabellänge:3m, Länge:140mm; Temperaturbereich:0 bis 50 °C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt