Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing
Korrosionsbeständig.
Marke:  Brady™ 805829
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15663527
  • 109.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser
Chrome
Messingvorhängeschlösser
39,00 x 83,00 mm
38,0 mm
5
39 mm
BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK
Messing
6,5 mm
83 mm
Stahl
6/Packung
32,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus massivem Messing > Schäkelhöhe: 38 mm