Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065593
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Gelb | |
OSHA 1910,147 | |
10.52 in | |
76.20 x 318.30 x 276.20 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
276,2 mm | |
Je 1 | |
318,3 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 YELLOW | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
267.21 mm | |
318,30 x 276,20 mm | |
10.87 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
12.53 in. |