Learn More
Brand™ Makroküvetten aus PMMA
Die Makro- und Mikroküvetten in Standardausführung mit einem klaren, sauberen Strahlengang zur Anzeige der Orientierung des Strahls.
Marke:  Brand™ 759105
14.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10429852
  • 28.20 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PS und PMMA. Nestnummern-sortiert.
Küvetten PS: Typischer Einsatzbereich 340 bis 900nm. Standardabweichungen bei 360nm ±0,005 Extinktionseinheiten.
Küvetten PMMA: Typischer Einsatzbereich 300 bis 900nm. Standardabweichungen bei 320nm ±0,004 Extinktionseinheiten.
Typ: Makro
Material: PMMA
Volumen: 2,5 - 4,5mL
Fenster: 10/35mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Makroküvette
2.5 bis 4.5 ml
PMMA
100/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number759105
Chargennummer0000013395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number759105
Chargennummer0000013260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number759105
Chargennummer0000012785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number759105
Chargennummer0000012498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog Number759105
Name des Produkts
Brand™ Makroküvetten aus PMMA > Fassungsvermögen: 2,5 bis 4,5 ml