Learn More
Brand™ Halbmikro-Küvetten aus PMMA
Diese in PS und PMMA erhältlichen Makro- oder Semimikroküvetten eignen sich optimal für kinetische Messungen.
Marke:  Brand™ 759115
15.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10038810
  • 27.55 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Makroküvetten oder Semi-Mikroküvetten, erhältlich aus PS und PMMA
  • Ideal für kinetische Messungen
  • Vertiefte Fenster zum Schutz vor Kratzern; Pfeilsymbol zeigt die Ausrichtung des optischen Weges an
  • Plastibrand Küvetten werden sortiert nach Kavitätennummer geliefert, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
  • Wellenlängenbereich > 300 nm
  • Standardabweichung bei 320 nm: ±0.004 Extinktionseinheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikroküvette
1.5 bis 3 mL
PMMA
100/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number759115
Chargennummer0000013589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number759115
Chargennummer0000013064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number759115
Chargennummer0000012981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog Number759115
Chargennummer0000012825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number759115
Name des Produkts
Brand™ Halbmikro-Küvetten aus PMMA > Fassungsvermögen: 1.5 bis 3 ml