Learn More
Brand™ Makroküvetten aus Polystyrol
Aus Polystyrol. BRAND™ Makroküvetten aus Polystyrol zeichnen sich durch einen optisch einwandfreien Durchstrahlungsbereich mit Markierung der Durchstrahlungsrichtung aus.
Marke: Brand™ 759005
13.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PS und PMMA. Nestnummern-sortiert.Küvetten PS: Typischer Einsatzbereich 340 bis 900nm. Standardabweichungen bei 360nm ±0,005 Extinktionseinheiten.
Küvetten PMMA: Typischer Einsatzbereich 300 bis 900nm. Standardabweichungen bei 320nm ±0,004 Extinktionseinheiten.
Typ: Makro
Material: PS
Volumen: 2,5 - 4,5mL
Fenster: 10/35mm
Spezifikation
2.5 bis 4.5 ml | |
100/Packung | |
35 mm |
Polystyrol | |
340 nm | |
10 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013700 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | 759005 |
0000013473 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 759005 |
0000013282 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | 759005 |
0000013227 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | 759005 |
0000013063 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 759005 |