Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
Marke: BRAND™ 759150
36.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign besitzt zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im optischen Pfad.
- Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
- Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
- Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
- Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
- Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Semi-Mikro-Größe
- Für Probenvolumina zwischen 1,5 und 3,0 ml
- Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Spezifikation
Semi-Mikroküvette | |
1.5 bis 3 mL | |
100/Packung | |
230 bis 900 nm | |
Spektralphotometer und Photometer | |
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology |
Ja | |
Kunststoff | |
10 mm | |
23 mm | |
4,5mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013565 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 759150 |
0000013499 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | 759150 |
0000012912 | Analysenzertifikat | 04/11/2024 | 759150 |
0000012490 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | 759150 |
0000012046 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | 759150 |