Learn More
Eppendorf™ Vis-Küvetten
Einweg-Küvetten aus klarem Kunststoff mit einer Lichtdurchlässigkeit von 300 bis 900 nm. Die Vis Küvetten sind das perfekte Werkzeug für Anwendungen außerhalb des UV-Bereichs, z. B. kolorimetrische Proteinassays (Bradford, Lowry usw.), die Bestimmung der optischen Dichte von Bakterienkulturen (OD-600-Methoden), kinetische und Fluoreszenzmessungen.
Marke: Eppendorf™ 0030079345
141.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei verschiedene Küvettengrößen (Semi-Mikro und Makro) für eine Vielzahl von Volumina und Anwendungen
- Einweg-Küvetten aus klarem Kunststoff mit einer Lichtdurchlässigkeit von 300 nm bis 900 nm
Spezifikation
Makro-Vis-Küvette | |
Kunststoff |