Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Artikelnummer. p-8739012
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2000 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16315062
Marke: Invitrogen™ 15966005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für Mikrobiomstudien mit geringer Biomasse, die höchste Empfindlichkeit ohne falsch-positive Ergebnisse aufgrund von Kontamination durch Reagenzien erfordern. Hergestellt mit strengsten Qualitätskontrolltests, um das Risiko einer Kontamination mit bakterieller und humaner DNA zu minimieren.
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
  • Zertifizierte niedrige DNA-Kontamination (≤ 0,01 Kopien der bakteriellen gDNA pro Enzymeinheit)
  • Sicherer qualitativer und quantitativer Nachweis von Mikroorganismen mit geringer Abundanz aufgrund von fehlendem Signal mit PCR-Kontrollen ohne Template/nur mit Reagenzien
  • Gleiche Leistung wie Platinum Taq DNA-Polymerase, die mit einem konventionellen Verfahren hergestellt wird
Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, ist eine rekombinante Taq-Polymerase, die mit einem firmeneigenen Antikörper komplexiert ist, der die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen blockiert und nach dem anfänglichen Denaturierungsschritt bei 94 °C dissoziiert. Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht eine bequeme Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur. Genau wie die Taq-DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3′-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'′-3'′-Exonuklease-Aktivität.
  • Für die Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen und viralen Templates sowie in RT-PCR
  • Ideal für PCR-Assays, die eine höhere Sensitivität und Spezifität erforderln, um uneindeutige oder falsch-positive Ergebnisse zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung • Platinum Taq DNA-Polymerase, DNA-frei, 100 µl
• 10X PCR-Puffer (-MgCl2), DNA-frei, 1,25 ml
• 50 mM MgCl2, DNA-frei, 1 ml
Bei -5 bis -30 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produkttyp Taq DNA-Polymerase
Menge 500 E
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) max. 5 kb
Ausgangsmaterial DNA